Läs mer
R-(-)-Deprenyl N-Oxide Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(-)-Deprenyl N-Oxide hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18NO.ClH/c1-4-10-14(3,15)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12,15H,10-11H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t12-,14?;/m1./s1 |
| Formel vikt | 239.1077 |