Läs mer
(R)-Desmetylcitalopramhydroklorid, TRC
Produktkod. 30010336
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30010336 1 mg
1 options
Produktkod. 30010336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2915651MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride
CAS 144010-85-5
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym (R)-Desmethylcitalopram Hydrochloride, (R)-Desmethyl Citalopram Hydrochloride, (1R)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/t19-;/m1./s1
LEDER Cl.CNCCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn (1R)-1-(4-fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitrol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Formel vikt 346.1248