Läs mer
(R)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t15-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 301.1364 |