Läs mer
(R)-Diclofop-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofop-P-methyl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 340.0269 |