Läs mer
(R)-Dihydro-4-propyl-2(3H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Dihydro-4-propyl-2(3H)-furanone |
| CAS | 63095-51-2 |
| Molekylformel | C7H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Brivaracetam Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-7(8)9-5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@H]1COC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-propyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |