Läs mer
(R)-Dimethenamid, TRC
Produktkod. 30003353
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003353 250 mg
30006517 25 mg
30006691 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD463510250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163515-13-7
Molekylformel C12H18ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 275.79
Synonym 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1R)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
LEDER COC[C@@H](C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Dimethenamid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Formel vikt 275.0747
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.