Läs mer
(R)-Dimethenamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Dimethenamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 275.0747 |