Läs mer
R-Doxylamine, TRC
Produktkod. 30378801
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30378801 100 mg
30385404 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30378801 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD561995100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391849-33-4
Molekylformel C17H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 270.37
Synonym N,N-Dimethyl-2-[(1R)-1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine, (R)-N,N-Dimethyl-2-(1-phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethoxy)ethanamine
LEDER CN(C)CCO[C@](C)(c1ccccc1)c2ccccn2
Specifica
Kemiskt namn eller material R-Doxylamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formel vikt 270.1732
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.