Läs mer
R-Doxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-Doxylamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/t17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 270.1732 |