Läs mer
(R)-(+)-Dropropizine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 236.1525 |