Läs mer
(R)-Duloxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Duloxetine Hydrochloride |
| CAS | 910138-96-4 |
| Molekylformel | C18 H19 N O S . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-Duloxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CNCC[C@@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3 |
| IUPAC-namn | (3R)-N-methyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.88 |
| Formel vikt | 333.0954 |