Läs mer
(R,E)-5-([1,1-Bifenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxykarbonyl)amino)-2-metylpent-2-enosyra, TRC
Produktkod. 30468847
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468847 100 mg
30465427 1 g
30467541 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM345205100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1012341-48-8
Molekylformel C23H27NO4
Molekylvikt (g/mol) 381.47
Synonym Sacubitril Impurity 22
IUPAC-namn (E,4R)-2-metyl-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-5-(4-fenylfenyl)pent-2-enoinsyra
LEDER C\C(=C/[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R,E)-5-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpent-2-enoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-14,20H,15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/b16-14+/t20-/m0/s1
Formel vikt 381.194