Läs mer
(R)-Elagolix, MedChemExpress
Beskrivning
Elagolix is a highly potent, selective, orally-active, short-duration, non-peptide antagonist of the gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR) (KD = 54 pM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Elagolix |
| CAS | 834153-87-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H30F5N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NBI-56418 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (158.33 mM) |
| LEDER | FC1=C(C2=C(C)N(CC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C3F)C(N(C[C@](C4=CC=CC=C4)([H])NCCCC(O)=O)C2=O)=O)C=CC=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.59 |
| Visa mer |