Läs mer
(R)-(-)-Epiklohydrin, 98+%
Produktkod. 11359045
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359045 1 g 1g
11369045 5 g 5g
11379045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14198.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51594-55-9
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
MDL-nummer MFCD00077759
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonym r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC-namn (2R)-2-(klormetyl)oxiran
LEDER ClC[C@H]1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Epichlorohydrin
Densitet 1.18
Kokpunkt 116°C to 117°C
Flampunkt 32°C (90°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2023
Beilstein 1420785
Optisk rotation −35° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 92.53
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.