Läs mer
(R)-(-)-Epiklorokhorin, 99 %
Produktkod. 10076303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10076303 5 g Glasflaska 5g
10193331 1 g Glasflaska 1g
10341534 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10076303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349010050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 51594-55-9 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51594-55-9
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
MDL-nummer MFCD00077759
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Synonym r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
PubChem CID 2734062
ChEBI CHEBI:18662
IUPAC-namn (2R)-2-(klormetyl)oxiran
LEDER ClC[C@H]1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Epichlorohydrin
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1830g/mL, 1.183
Kokpunkt 114 °C
Flampunkt 33 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4365 till 1,4385
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande +34° (20 °C 589nm,c=1,MeOH)
Specifik rotation +34
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten
Formel vikt 92.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-Epichlorohydrin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.