Läs mer
(R)-epiklohydrin, TRC
Produktkod. 30382335
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382335 5 g
30382427 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30382335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5823055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51594-55-9
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
Synonym (2R)-(Chloromethyl)oxirane, (-)-2-(Chloromethyl)oxirane, (-)-Epichlorohydrin, (2R)-2-(Chloromethyl)oxirane, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(-)-Epichlorohydrin, (R)-(Chloromethyl)oxirane, (R)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
IUPAC-namn (2R)-2-(klorometyl)oxiran
LEDER ClC[C@H]1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Epichlorohydrin
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
Formel vikt 92.0029