Läs mer
(R)-Equol, MedChemExpress
Produktkod. 16496907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496907 5 mg -
16414198 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16496907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108414
MedChemExpress (R)-Equol is an agonist of both ERα and ERβ with Kis of 27.4 and 15.4 nM, respectively.
(R)-Equol is an agonist of both ERα and ERβ with Kis of 27.4 and 15.4 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Equol
CAS 221054-79-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O3
Kvantitet 5 mg
Synonym (+)-Equol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER OC1=CC=C2C[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Formel vikt 242.27
Procent renhet 99.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death