Läs mer
(R)-Etyl 4-Klor-3-hydroxybutanoat (~90 %), TRC
Produktkod. 30376788
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30376788 250 mg
1 options
Produktkod. 30376788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE901985250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate
CAS 90866-33-4
Molekylformel C6H11ClO3
Kvantitet 250 mg
Synonym (+)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutyrate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxyl butanoate, Ethyl (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate, Ethyl (R)-γ-chloro-β-hydroxybutyrate
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
LEDER O=C(OCC)C[C@@H](O)CCl
IUPAC-namn etyl (3R)-4-klor-3-hydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 166.6
Formel vikt 166.0397