Läs mer
(R)-(-)-Etodolac, TRC
Produktkod. 30386735
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386735 50 mg
30369036 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30386735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93309050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87226-41-3
Molekylformel C17 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 287.354
Synonym (1R)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (-)-(R)-Etodolac, (-)-Etodolac, (-)-Etodolic Acid, R-Etodolac, RAK 593, SDX 101
IUPAC-namn 2-[(1R)-1,8-dietyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]ättiksyra
LEDER CCc1cccc2c3CCO[C@](CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Etodolac
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/t17-/m1/s1
Formel vikt 287.152