Läs mer
R-(+)-Etomoxir Carboxylate, Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(+)-Etomoxir Carboxylate, Potassium Salt |
| CAS | 132308-39-5 |
| Molekylformel | C15 H18 Cl O4 . K |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19ClO4.K/c16-11-6-8-12(9-7-11)19-10-4-2-1-3-5-13-14(20-13)15(17)18;/h6-9,13-14H,1-5,10H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | [K+].[O-]C(=O)[C@@H]1O[C@@H]1CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | potassium;(2R,3R)-3-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.85 |
| Formel vikt | 336.0531 |