Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Beskrivning
Inhibitor of carnitine palmitoyltransferase I (CPT1); inhibits β-oxidation in mitochondria. Shown to inhibit cardiolipin biosynthesis from exogenous fatty acid in H9c2 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Etomoxir sodium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 320.74 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.75 |