Läs mer
R-(+)-Etomoxir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-(+)-Etomoxir |
| CAS | 124083-20-1 |
| Molekylformel | C17 H23 Cl O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2R)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vikt | 326.1285 |