Läs mer
(R)-Filanesib, MedChemExpress
Produktkod. 16452467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452467 50 mg -
16416666 100 mg -
16416358 10 mg 10mg
16408947 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16452467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15187A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress (R)-Filanesib ((R)-ARRY-520) is the R-enantiomer of Filanesib (HY-15187). Filanesib is a synthetic kinesin spindle protein (KSP) inhibitor with an IC50 of 6 nM.
(R)-Filanesib ((R)-ARRY-520) is the R-enantiomer of Filanesib (HY-15187). Filanesib is a synthetic kinesin spindle protein (KSP) inhibitor with an IC50 of 6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Filanesib
CAS 885060-08-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22F2N4O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym (R)-ARRY-520
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.82 mM)
LEDER O=C(N1[C@](C2=CC=CC=C2)(CCCN)SC(C3=CC(F)=CC=C3F)=N1)N(OC)C
Molekylvikt (g/mol) 420.48
Formel vikt 420.48
Procent renhet 98.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death