Läs mer
(R)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30399777
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399777 10 mg
30400937 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59709210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217764-54-9
Molekylformel C17H14D5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 350.82
Synonym (γR)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine Hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine Hydrochloride, (-)-(R)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride, (-)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride
LEDER [2H]C1=C([C@H](OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1/i2D,3D,4D,5D,6D;