missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Fluoxetine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30133815
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133815 25 mg
30006884 2.5 mg
30008203 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59709025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 114247-09-5
Molekylformel C17 H18 F3 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 345.79
Synonym Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (-)-(R)-Fluoxetine hydrochloride, (-)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-(-)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-Fluoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride
IUPAC-namn (3R)-N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-Fluoxetine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Formel vikt 345.1107
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.