Läs mer
(R)-(-)-Flurbiprofen, 97%
Produktkod. 10698350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10698350 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10698350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434490010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51543-40-9 | C15H13FO2 | 244.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Flurbiprofen
CAS 51543-40-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106.0°C to 110.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C15H13FO2
MDL-nummer MFCD00869714
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,9196
Specifikt rotationsförhållande − 40.00 (19.10°C c=1 in CHCl3)
Specifik rotation -40
Synonym tarenflurbil, r-flurbiprofen, flurizan, r-2-flurbiprofen, unii-501w00oowa, r-2-flubiprofen, r---flurbiprofen, --2r-2-2-fluorobiphenyl-4-yl propanoic acid, r---2-fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
InChI-nyckel SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
LEDER CC(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 244.27
PubChem CID 92337
ChEBI CHEBI:38666
Formel vikt 244.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-2-Fluoro-a-methyl-4-biphenylacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.