Läs mer
(R)-glycidinsyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Glycidic Acid Methyl Ester |
| CAS | 111058-32-3 |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CO1 |
| IUPAC-namn | metyl (2R)-oxiran-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vikt | 102.0317 |