Läs mer
(R)-glycidinsyra metylester, TRC
Produktkod. 30406935
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30406935 5 g
1 options
Produktkod. 30406935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6153005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Glycidic Acid Methyl Ester
CAS 111058-32-3
Molekylformel C4H6O3
Kvantitet 5 g
Synonym (2R)-Oxirane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-Glycidic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl Glycidate, Methyl (2R)-Glycidate, Methyl (2R)-oxirane-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1CO1
IUPAC-namn metyl (2R)-oxiran-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.0317