Läs mer
(R)-(-)-Glycidylnosylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10379300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10379300 2.5 g Glasflaska 2.5g
10534664 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10379300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296410025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 115314-17-5 | C9H9NO6S | 259.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115314-17-5
Molekylformel C9H9NO6S
Molekylvikt (g/mol) 259.23
MDL-nummer MFCD00013436
InChI-nyckel AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---glycidyl nosylate, r-glycidyl nosylate, r-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, r-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, r---glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6393, oxiranylmethyl r-3-nitrobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, r
PubChem CID 146513
IUPAC-namn [(2R)-oxiran-2-yl]metyl-3-nitrobensensulfonat
LEDER C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59°C to 63°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Specifikt rotationsförhållande −21.5° (20°C c=2,CHCl3)
Specifik rotation -21.5
Formel vikt 259.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-Glycidyl nosylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.