Läs mer
(R)-(-)-Glycidyl Nosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Glycidyl Nosylate |
| CAS | 115314-17-5 |
| Molekylformel | C9H9NO6S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2R)-(-)-Glycidyl 3-Nitrobenzenesulfonate, (R)-Glycidol 3-Nitrobenzenesulfonate, 3-Nitro-benzenesulfonic Acid Oxiranylmethyl Ester, (2R)-Oxiranylmethyl 3-Nitrobenzenesulfonate, (R)-(-)-Gycidyl 3-Nitrobenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m1/s1 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2 |
| IUPAC-namn | [(2R)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.24 |
| Formel vikt | 259.0151 |