Läs mer
(R)-GNE-140, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-GNE-140 is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor, with IC50s of 3 nM and 5 nM for LDHA and LDHB, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-GNE-140 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2003234-63-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23ClN2O3S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.19 mM) |
| LEDER | O=C1N[C@@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl |
| Visa mer |