Läs mer
(R)-(-)-Gossypol acetic acid, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-(-)-Gossypol acetic acid (AT-101 (acetic acid)) is the levorotatory isomer of a natural product Gossypol. AT-101 is determined to bind to Bcl-2, Mcl-1 and Bcl-xL proteins with Kis of 260±30 nM, 170±10 nM, and 480±40 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Gossypol acetic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 866541-93-7 |
| Färg | Dark Brown |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H34O10 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | AT-101 (acetic acid) (-)-Gossypol acetic acid (R)-Gossypol acetic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |