missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-HA-966

Beskrivning
Antagonist/partial agonist at the glycine site of the NMDA receptor; able to cross the blood-brain barrier.
S-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-HA-966 |
| CAS | 123931-04-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C4H8N2O2 |
| Formel vikt | 116.12 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?