Läs mer
(R)-Haloxyfop Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloxyfop-R-methyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 375.0485 |
| Procent renhet | >95% |