missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Haloxyfop Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30137892
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137892 1 g
30133049 250 mg
17961235 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH1040201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 72619-32-0
Molekylformel C16 H13 Cl F3 N O4
Molekylvikt (g/mol) 375.73
Synonym Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, methyl ester, (R)-, (R)-Haloxyfop methyl ester, (R)-Haloxyfop-methyl, DE 535, Edge, Eloge, Gallant super, Haloxyfop-P-methyl, Haloxyfop-R-methyl, Zellek Super
IUPAC-namn methyl (2R)-2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
LEDER COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Haloxyfop-R-methyl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
Formel vikt 375.0485
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.