Läs mer
(R)-Hydroxy Des(boric Acid) Bortezomib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Hydroxy Des(boric acid) Bortezomib |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,24H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)/t15-,17+/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 356.1848 |
| Frakt skick | Room Temperature |