Läs mer
(R)-(-)-Ibuprofen-d3, TRC
Produktkod. 30400968
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400968 2.5 mg
30394237 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI1400072.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121702-86-1
Molekylformel C13H15D3O2
Molekylvikt (g/mol) 209.3
Synonym (αR)-α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, (-)-Ibuprofen-d3, (R)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid-d3, (R)-Ibuprofen-d3, R-(-)-p-Isobutylhydratropic Acid-d3
LEDER CC(C)CC1=CC=C([C@@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Ibuprofen-d3
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1/i3D3