Läs mer
(R)-(-)-Ibuprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16421346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16421346 200 mg
1 options
Produktkod. 16421346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY78131B
MedChemExpress (R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation; (R)-(-)-Ibuprofen exhibits anti-inflammatory and antinociceptive effects.
(R)-(-)-Ibuprofen is the R enantiomer of Ibuprofen, inactive on COX, inhibits NF-κB activation
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Ibuprofen
Fysisk form Solid
CAS 51146-57-7
Färg Off-White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (R)-Ibuprofen
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.78 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Formel vikt 206.28
Procent renhet 98.49%