Läs mer
(R)-(-)-Ibuprofen (S)-(+)-Lysinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Ibuprofen (S)-(+)-Lysinate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2.C6H14N2O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t10-;5-/m10/s1 |
| Formel vikt | 352.2362 |