Läs mer
(R)-(-)-Ibuprofen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-Ibuprofen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 206.1307 |
| Procent renhet | >95% |