Läs mer
R-IMPP, MedChemExpress
Beskrivning
R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-IMPP |
| CAS | 2133832-83-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H27N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PF-00932239 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C1=NC=CC2=C1C=CC=C2)[C@H]3CNCCC3)CCC4=CC=C(OC)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.49 |
| Visa mer |