Läs mer
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer is the stereoisomer of (+)-JQ1. (+)-JQ1 potently decreases expression of both BRD4 target genes, whereas (R)-(-)-JQ1 Enantiomer has no effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-JQ1 Enantiomer |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1268524-71-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25ClN4O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.82 mM) |
| LEDER | O=C(C[C@H]1N=C(C2=C(N3C1=NN=C3C)SC(C)=C2C)C4=CC=C(C=C4)Cl)OC(C)(C)C |
| Visa mer |