Läs mer
(R)-Ketorolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Ketorolac |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 255.0895 |