Läs mer
(R)-Lansoprazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Lansoprazole |
| CAS | 138530-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N3 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 2-[(R)-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, (R)-, 2-[(R)-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (+)-Lansoprazol, (+)-Lansoprazole, (R)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (R)-2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (R)-Lansoprazole, Dexilant, Dexlansoprazole, Dextrolansoprazole, R-(+)-Lansoprazole, T 168390, TAK 390 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/t25-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1C[S@@](=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[(R)-[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.3615 |
| Visa mer |