missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Limonene 1,2-epoxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Limonene 1,2-epoxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 203719-54-4 |
| Molekylformel | C10H16O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (R)-Limonene Epoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1 |
| IUPAC-namn | (3R)-6-methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?