Läs mer
(R)-(+)-limonen, 96 %
Produktkod. 11301697
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301697 500 mL 500ml
11391687 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04733.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136,24 g/mol
Kiral byggsten. Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel. Limonene används som lösningsmedel för filament-fused 3D-utskrift, i kosmetiska produkter, som doft och som biobränsle. Det är användbart för att främja viktminskning, förebygga cancer, behandla cancer och behandla bronkit. Det finner också användning i livsmedel, drycker, tuggummi, som ett smakämne och ett krympmedel för att lösa upp polystyren. Det fungerar som en kiral mellanprodukt för syntes av naturliga produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Limonene används som lösningsmedel för filament-fused 3D-utskrift, i kosmetiska produkter, som doft och som biobränsle. Det är användbart för att främja viktminskning, förebygga cancer, behandla cancer och behandla bronkit. Det finner också användning i livsmedel, drycker, tuggummi, som ett smakämne och ett krympmedel för att lösa upp polystyren. Det fungerar som en kiral mellanprodukt för syntes av naturliga produkter och som ett insektsmedel.
Löslighet Blandbar med alkohol, kloroform, eter
och koldisulfid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5989-27-5
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00062991
InChI-nyckel XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
IUPAC-namn (4R)-l-metyl-4-prop-l-en-2-ylcyklohexen
LEDER CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-Limonene
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt -74 °C
Densitet 0.841
Kokpunkt 177 °C till 178 °C
Flampunkt 48 °C (118 °F)
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 2052
Beilstein 2204754
Merck Index 14,5493
Löslighetsinformation Blanda med alkohol, kloroform, eter och koldisulfid. Oblandbar med vatten.
Optisk rotation +115° (c=10 i etanol)
Formel vikt 136.23
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Limonene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.