Läs mer
(R)-(+)-limonen, 96 %
Beskrivning
Kiral byggsten. Biologiskt nedbrytbart lösningsmedel. Limonene används som lösningsmedel för filament-fused 3D-utskrift, i kosmetiska produkter, som doft och som biobränsle. Det är användbart för att främja viktminskning, förebygga cancer, behandla cancer och behandla bronkit. Det finner också användning i livsmedel, drycker, tuggummi, som ett smakämne och ett krympmedel för att lösa upp polystyren. Det fungerar som en kiral mellanprodukt för syntes av naturliga produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Limonene används som lösningsmedel för filament-fused 3D-utskrift, i kosmetiska produkter, som doft och som biobränsle. Det är användbart för att främja viktminskning, förebygga cancer, behandla cancer och behandla bronkit. Det finner också användning i livsmedel, drycker, tuggummi, som ett smakämne och ett krympmedel för att lösa upp polystyren. Det fungerar som en kiral mellanprodukt för syntes av naturliga produkter och som ett insektsmedel.
Löslighet Blandbar med alkohol, kloroform, eter
och koldisulfid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Limonene |
| Namnnotering | stabiliserad |
| Smältpunkt | -74 °C |
| Densitet | 0.841 |
| Kokpunkt | 177 °C till 178 °C |
| Flampunkt | 48 °C (118 °F) |
| Odör | Fruktliknande |
| Brytningsindex | 1.473 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2052 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (+)-Limonene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.