missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15890391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890391 100 mL 100ml
15800401 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15890391 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8184070100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5989-27-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 136.23

Specifikationer

Smältpunkt -74°C
Densitet 0.84 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 177°C to 178°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00062991
Kvantitet 100 mL
Synonym (R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-(+)-Limonene
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.