Läs mer
(R)-(-)-Linalool, 95% (sum of enantiomers)
Produktkod. 10643415 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643415 25 g Glasflaska 25g
10421864 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643415 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428310250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-91-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-91-0
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00135469
InChI-nyckel CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Synonym --linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
PubChem CID 443158
ChEBI CHEBI:28
IUPAC-namn (3R)-3,7-dimetylokta-l,6-dien-3-ol
LEDER CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Linalool
Namnnotering 95% (sum of enantiomers)
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8620g/mL, 0.862
Kokpunkt 196.0°C to 198.0°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 5550
Specifik rotation -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formel vikt 154.25
Procent renhet 95% (sum of enantiomers)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-Linalool
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.