Läs mer
(R)-Linezolid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Linezolid-d3 |
| CAS | 1795786-02-5 |
| Molekylformel | C16H17D3FN3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[[(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-[[(5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.36 |
| Formel vikt | 340.1626 |